Learn More
Cytiva Conjunto de embudo de repuesto de acero inoxidable MV050
Código de producto. 11335154
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 500mL
Código de producto.
11335154 Capacidad: 500mL
1 options
Código de producto. 11335154 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10440001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Replacement stainless steel funnel assembly for use with MV050 Vacuum Filtration Manifolds
  • Product Type: Funnel Assembly
  • Material: Stainless Steel
  • Volume: 500 mL
  • For Use with (Equipment): MV050 Vacuum Filtration Manifolds
  • For Use with (Applications): Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology, Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (equipo) Para filtro de vacío Whatman™ 1044000
Material Acero inoxidable
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) For Use with (Applications): Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology. Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries)
Modelo MV050/0/01
Cantidad 1 unidad
Serie MV050
Tipo Funnel Assembly
Volumen (métrico) 500 mL