Learn More
Honeywell™ Ropa de protección ligera Mutex E
Descripción
- Antiestático
- Silicona y sin látex
- Excelente ergonomía y ajuste
- 3Capucha de - piezas
- Diseño de entrepierna especial
- Solapa exterior y celda deslizante doble
- Transpirable
- Polipropileno de 3capas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Chemical-resistant Coveralls |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno de 3 capas |
| Color | Blanco |
| Clase de protección | Tipo de protección: 5, 6 |
| Grosor | 56 gsm |