Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Unidad Mustang Q XT Acrodisc
Código de producto. 17154761
Change view
Click to view available options
:
0,8 μm
Código de producto.
17154761 0,8 μm
1 options
Código de producto. 17154761
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) MSTGXT25Q16
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Unidades de cromatografía de membrana desechables para el desarrollo de procesos de reducción de escala.
  • La unidad de membrana Mustang de reducción de escala, rápida y fácil de usar, facilita el trabajo de desarrollo de procesos
  • El volumen del dispositivo de <1 ml minimiza los requisitos de volumen de la muestra
  • 16 capas de membrana de Mustang permiten una ampliación sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen del lecho 0,86 mL
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,8 μm
Esterilidad No estéril
Estilo de entrada Luer Lock hembra
Estilo de salida Luer Lock hembra
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.