missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MuSK Antibody (Argenx patent anti-MuSK) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163422
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30163422 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30163422

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328736JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

MuSK Monoclonal antibody specifically detects MuSK in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MuSK
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Argenx patent anti-MuSK
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC126323, MGC126324, muscle, skeletal, receptor tyrosine kinase, MuSK, skeletal receptor tyrosine-protein kinase
Especie del huésped Human
Inmunógeno MUSK
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4593
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.