Learn More
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Antibody (2F11), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Monoclonal antibody specifically detects Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2F11 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | 6-phosphofructokinase, muscle type, EC 2.7.1,6-phosphofructo-1-kinase, EC 2.7.1.11, GSD7, MGC8699, PFK1, PFK-1, PFKA, PFK-A, PFKX, Phosphofructo-1-kinase isozyme A, Phosphofructokinase 1, phosphofructokinase, muscle, phosphofructokinase, polypeptide X, phosphofructokinase-M, phosphohexokinase |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1(1-780aa) purified from E. coli |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |