missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Murine Hepatitis Virus A59 nsp9 Antibody (2C6.H1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
Murine Hepatitis Virus A59 nsp9 Monoclonal antibody specifically detects Murine Hepatitis Virus A59 nsp9 in Virus samples. It is validated for Western Blot,Dot Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Murine Hepatitis Virus A59 nsp9 |
| Aplicaciones | Western Blot, Dot Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2C6.H1 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | 2'-O-MT, 3' to 5' exonuclease, 3C-like proteinase, HEL1, leader protein, NendoU, nsp10, nsp11, NSP2, nsp4, nsp6, nsp7, nsp8, nsp9, ORF1a polyprotein, ORF1ab polyprotein, PLpro, polyprotein pp1a, polyprotein pp1ab, RNA-dependent RNA polymerase |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This Murine Hepatitis Virus A59 nsp9 Antibody (2C6.H1) was produced in mice by repeated immunizations with E.coli derived full-length Murine Hepatitis Virus A59 nsp9 protein. This protein is part of the viral replicase polyprotein. (Uniprot: P0C6V0) |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?