missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MURC Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA554308

Código de producto. 15752241

  • 534.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Immunogen sequence: KVSAHIKDVK ARVEKQQIHV KKVEVKQEEI MKKNKFRVVI FQEKFRCPTS LSVVKDRNLT ENQEEDDDDI FDPPVDLSSD EEYYVE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 80%.

MURC induces RHOA activation and activates NPPA transcription and myofibrillar organization through the Rho/ROCK signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

MURC
Polyclonal
Unconjugated
CAVIN4
2310039E09Rik; Caveolae-associated protein 4; cavin 4; CAVIN4; cavin-4; Murc; muscle related coiled-coil protein; muscle-related coiled-coil protein; Muscle-restricted coiled-coil protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
347273
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5BKX8
CAVIN4
Recombinant protein corresponding to Human MURC. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93058).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado