Learn More
MP Biomedicals™ Medio Murashige y Skoog
Código de producto. 11454925 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Tipo de producto:
Medio basal Murashige y Skoog
Murashige y Skoog medio
Contenido y almacenamiento:
De 0° a 5 °C
de 4 °C
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Contenido y almacenamiento unitSize
11454925 1 x 10 L Medio basal Murashige y Skoog de 4 °C 10 litros
17327479 10 x 1 L Medio basal Murashige y Skoog De 0° a 5 °C 10 litros
11424865 10 x 1 L Murashige y Skoog medio de 4 °C 10 litros
11434865 1 x 10 L Murashige y Skoog medio de 4 °C 10 litros
11444865 1 x 50 L Murashige y Skoog medio de 4 °C 50 litros
17317479 10 x 1 L Medio basal Murashige y Skoog de 4 °C 10 litros
6 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11454925
Marca: MP Biomedicals™ 092623122
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Todos los medios de cultivo celular vegetales se fabrican a partir de reactivos y productos químicos de alta calidad
  • Cada formulación se prepara de acuerdo con la especificación original, salvo que se indique lo contrario
  • Los lotes de medios terminados son probados de células vegetales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio basal Murashige y Skoog
Cantidad 1 x 10 L
Formato Solution
pH Desde 3,75 hasta 4,75
Contenido y almacenamiento de 4 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • murashige & skoog basal medium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride, potassium dihydrogenorthophosphate,zinc sulph