Learn More
MP Biomedicals™ Medio Murashige y Skoog
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Tipo de producto:
Medio basal Murashige y Skoog
Murashige y Skoog medio
Contenido y almacenamiento:
De 0° a 5 °C
de 4 °C
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
Descripción
- Cada formulación se prepara de acuerdo con la especificación original, salvo que se indique lo contrario
- Los lotes de medios terminados son probados de células vegetales
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Murashige y Skoog medio |
| Sin aditivos | Sin agar, No Agar, No IAA, No Kinetin |
| Cantidad | 1 x 50 L |
| Formato | Solution |
| pH | Desde 4,80 hasta 5,65 |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride, zincsulfate heptahydrate, boric acid