missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Munc13-4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17791164
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17791164 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17791164

Marca: Invitrogen™ PA5119767

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: Jurkat cell lysate, K562 cell lysate, rat lung tissue lysate, Hela, SHSY5Y, rat spleen tissue, human placenta tissue. Subcellular Location: Cytoplasm, Endosome, Lysosome, Membrane.

This gene encodes a protein that is a member of the UNC13 family, containing similar domain structure as other family members but lacking an N-terminal phorbol ester-binding C1 domain present in other Munc13 proteins. The protein appears to play a role in vesicle maturation during exocytosis and is involved in regulation of cytolytic granules secretion. Mutations in this gene are associated with familial hemophagocytic lymphohistiocytosis type 3, a genetically heterogeneous, rare autosomal recessive disorder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Munc13-4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica Unc13d
N.º de referencia del gen Q70J99, Q9R189
Alias de gen 2610108D09Rik; FHL3; HLH3; HPLH3; Jinx; likely ortholog of H. sapiens unc-13 homolog D (UNC13D); mFLJ00067; munc 13-4; Munc13-4; Protein unc-13 homolog D; unc-13 homolog D; unc-13 homolog D (C. elegans); Unc13d
Símbolos de los genes Unc13d
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within human Munc13-4 aa 900-1090.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192177, 201294
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.