missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUM1 Monoclonal Antibody (OTI1B2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17583913
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17583913 30 μL 30 microlitros
17563913 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17583913

Marca: Origene Technologies TA804374S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUM1 Monoclonal antibody specifically detects MUM1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MUM1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TG
N.º de referencia del gen P01266
Alias de gen 2610019J09; 9430059D04Rik; EXPAND1; FLJ14868; FLJ22283; HSPC211; melanoma associated antigen (mutated) 1; melanoma ubiquitous mutated protein; MGC131891; MGC163315; Mum1; MUM-1; Mutated melanoma-associated antigen 1; protein expandere; PWWP domain-containing DNA repair factor 3A; PWWP domain-containing protein MUM1; Pwwp3a; UBE-1C2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 20-358 of human TG produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7038
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.