Learn More
Fisherbrand™ Sistema de gel horizontal MultiSUB™ Midi
Código de producto. p-7083382 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de muestra:
50
100
Dimensiones del gel:
An x L: 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 pulg.)
An x L: 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de muestra Dimensiones del gel unitSize
12307287 50 An x L: 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 in) cada uno
12397277 100 An x L: 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 pulg.) cada uno
2 options
Código de producto. 12307287
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para electroforesis en gel horizontal de rutina.
  • Adecuado para electroforesis rápida
  • Volúmenes de tampón reducidos
  • Procesamiento de entre 50 y 100 muestras
Especificaciones
Tipo Sistema de electroforesis en gel horizontal
Dimensiones del gel An x L: 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 in)
Incluye Unidad de electroforesis multiSUB™ Midi, bandeja UV de 10 x 7 cm, 2 peines de 16 muestras, guías de carga y presas
Tamaño de muestra 50
Volumen del tampón (imperial) 0,07 gal
Volumen del tampón (métrico) 300 mL
Longitud (imperial) 4,92 in
Longitud (métrico) 12,5 cm
Anchura (imperial) 8,66 in
Anchura (métrico) 22 cm
Altura (imperial) 3,54 in
Altura (métrico) 9 cm