Descripción
- Diseñado para la carga de muestras de ADN de placas multipocillo
- Ideal para la electroforesis de alto rendimiento de productos de PCR o muestras que contienen un número reducido de bandas de ADN.
- El tiempo medio de funcionamiento oscila entre 15 y 30 minutos
- Formato de microplaca directo para una fácil identificación de carriles
- Peines compatibles con pipetas multicanal para una carga rápida
- Versiones ampliadas disponibles con una separación extendida de 3,6 cm para duplicar la capacidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sistema de electroforesis en gel horizontal |
| Incluye | Multi Sub Midi96 STRETCH, bandeja UV, peine de bloqueo con muetra de 12 × 8, peines de 1 mm de grosor, módulos de fundición |