Learn More
Axygen™ MultiRack Racked Tips
Código de producto. 16362227 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
200 μl
300 μl
1250 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Estilo de punta:
Longitud extendida
Longitud extendida, Retención baja
Longitud extendida, Retención baja, Maxymum Recovery
Universal
Universal, Retención baja
Color de gradilla:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 768
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Estilo de punta Color de gradilla unitSize
16362227 200 μl Estéril Universal Amarillo paquete de 960
16382217 10 μl No estéril Longitud extendida Rojo paquete de 960
16392217 10 μl Estéril Longitud extendida Rojo paquete de 960
16372217 10 μl Estéril Longitud extendida, Retención baja Rojo paquete de 960
16352227 200 μl No estéril Universal Amarillo paquete de 960
16342227 200 μl Estéril Universal, Retención baja Amarillo paquete de 960
16312237 300 μl No estéril Universal Verde paquete de 960
16352237 300 μl No estéril Longitud extendida Verde paquete de 768
16322237 300 μl Estéril Universal Verde paquete de 960
16362237 300 μl Estéril Longitud extendida, Retención baja Verde paquete de 768
16302237 300 μl Estéril Universal, Retención baja Verde paquete de 960
16342237 300 μl Estéril Longitud extendida, Retención baja, Maxymum Recovery Verde paquete de 768
16332217 1250 μl No estéril Longitud extendida Azul paquete de 768
16342217 1250 μl Estéril Longitud extendida Azul paquete de 768
16322217 1250 μl Estéril Longitud extendida, Retención baja Azul paquete de 768
15 options
Código de producto. 16362227
Marca: Axygen™ MR200RS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
l sistema de puntas MultiRack se ha diseñado para encajar con la mayoría de las pipetas del mercado. Se trata de un sistema completo intercambiable que se ofrece en varias opciones de envasado (a granel, en gradillas, con filtro y para recarga) para satisfacer la variedad de necesidades en el laboratorio.
El sistema de puntas multirack Axygen se ha diseñado para adaptarse a la mayoría de las pipetas del mercado. Se trata de un sistema completo intercambiable que se ofrece en varias opciones de envasado (a granel, en gradillas, con filtro y para recarga) para satisfacer la variedad de necesidades en el laboratorio. El sistema de puntas multigradilla ofrece puntas de longitud estándar y extendida que cubren volúmenes de 1 µl a 1250 µl. Ideales para los estilos de embalaje en gradilla y recarga, las puntas están precargadas en inserciones de plataforma codificadas por colores de fácil carga. Con un tamaño más pequeño y un gradilla reutilizable, este sistema utiliza un 30 % menos de plástico, lo que minimiza el impacto medioambiental. El diseño apilable ahorra un espacio crítico en la mesa de trabajo. Los productos Axygen Multirack Tip System están fabricados en EE.UU. Y cumplen con las normas ISO. Todas las puntas están libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos detectables. Para más detalles visite nuestra página de certificados en www.corning.com/lifesciences.
Características
• Estante reutilizable con sistemas de recarga 
• Espacio reducido y diseño apilable, ahorro de espacio valioso en la mesa de trabajo
• Puntas de longitud extendida disponibles en volúmenes de 10, 300 y 1250 µl (con 1000 µl de longitud extendida)
• Gradillas codificadas por colores para una fácil identificación de los volúmenes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Amarillo
Color de gradilla Amarillo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 13845
Declaraciones de limpieza Libre de detecciones de DNasa/RNasa/ADN humano/inhibidor de PCR
Formato Gradilla con bisagras
Estilo de punta Universal
Envase Gradilla con bisagras
Cantidad 960/paquete; 5 paquetes/caja
Desechables
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Sí
Línea de productos MultiRack
Material Polietileno