Descripción
- Libre de ADNasa/ARNasa/ADN humano/inhibidor de PCR detectables
- Apirógenas
- Fabricado en una instalación con certificación ISO en EE. UU.
- Totalmente esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 13845 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | 10 μlXT, 200 μl, 200 μlNX y 300 μl |
| N.º por caja | 1/caja |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Cantidad | 5/paquete, 1 paquete/caja |