Learn More
Gestigkeit Harry Baño de calentamiento multiuso
Descripción
- Baño de aire, líquido o arena
- Las temperaturas oscilan entre 60 °C y 600 °C.
- El recipiente de baño está fabricado con acero inoxidable de alta calidad y un elemento de calentamiento tubular de acero inoxidable. La capa exterior superior está esmaltada y la base está fabricada con plástico o acero inoxidable.
- Regulación:
- El MU 85 se puede regular de distintas formas con un control de rendimiento de 10 a 100 %.
- MU 85/ER tiene integrados interruptores de relé electrónicos adicionales y un casquillo de salida opcional para un termómetro de contacto. Cuando está en funcionamiento, el termómetro de contacto tiene prioridad automática. Sin termómetro de contacto, MU 85/ER y MS 26/E funcionan exactamente del mismo modo que el tipo MU85: con un control variable.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Modelo | MU 85 |
| Altura (métrico) | 280 mm |
| Diámetro (métrico) | 225 mm |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |