Learn More
Ansell Edmont™ Guantes Multiplus 40 Marigold™
Descripción
- Totalmente revestidos de PVC y nitrilo de alto rendimiento
- Forro de tejido interlock de 100 % algodón en la palma, el pulgar y el índice
- Resistentes a la abrasión y a las roturas
- Revestimiento de base integral de plastopreno plastificado de calidad superior, hecho de una mezcla de resinas y plastificantes con elastómeros incorporados
- Forma anatómica para mayor movilidad y comodidad
- Ideales para tareas en las que se presentan riesgos mecánicos y químicos: mantenimiento, limpieza y trabajo en plantas petroquímicas y fábricas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | No antiestáticos y con contenido en silicona |
| Coating Material | PVC |
| Color | Azul |
| Latex Free | No |
| Material | PVC |
| Tipo de producto | Guantes industriales |
| Tamaño | 10 |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Material de revestimiento | Tejido interlock de algodón |
| Revestimiento | Color: Azul |
| Mostrar más |