Learn More
Invitrogen™ Multiplexed Proteomics™ Phosphoprotein Gel Stain Kits (with Pro-Q™ Diamond and SYPRO™ Ruby Gel Stains)
Código de producto. p-7229244
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l por colorante
200 ml por colorante
Tamaño de la unidad:
cada uno
10788273 1 l por colorante cada uno
10104722 200 ml por colorante cada uno
2 options
Código de producto. 10788273
Marca: Invitrogen™ M33305
Nuestra nueva tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond proporciona un método práctico para la tinción selectiva de fosfoproteínas en geles de acrilamida, sin necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína y análisis western blot.
Nuestra nueva tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond proporciona un método práctico para la tinción selectiva de fosfoproteínas en geles de acrilamida, sin necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína y análisis western blot. Este reactivo, cuando se combina con nuestra tinción de proteína total, la tinción de gel de proteínas SYPRO Ruby, se convierte en una potente combinación para el análisis cuantitativo de proteoma.
Nuestra nueva tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond proporciona un método práctico para la tinción selectiva de fosfoproteínas en geles de acrilamida, sin necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína y análisis western blot. Este reactivo, cuando se combina con nuestra tinción de proteína total, la tinción de gel de proteínas SYPRO Ruby, se convierte en una potente combinación para el análisis cuantitativo de proteoma. Esta práctica tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond y el paquete de tinción de gel de proteína SYPRO Ruby proporcionan cada tinción en cantidades de 1 litro (n.º de cat. M-33305) o en cantidades de 200 ml (n.º de cat. M-33306).
Las características incluyen:
Sensible: la tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond ofrece un nivel de detección de hasta 1–16 ng de fosfoproteína por banda
Práctica: tinción selectiva de fosfoproteínas en geles de acrilamida sin necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína y análisis de western blot. La tinción de gel SYPRO Ruby se usa posteriormente para la tinción total de proteínas y simplifica la determinación del nivel de fosforilación
Señalización lineal: cuantifique con facilidad gracias a que la tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond y la tinción de gel SYPRO Ruby muestran una linealidad excelente en tres órdenes de magnitud, ideal para la cuantificación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond, 1 l
• Tinción de gel de proteína SYPRO Ruby, 1 l
Almacenar a temperatura ambiente y protegido de la luz.
Descripción Kit de tinción de gel de fosfoproteína n.º 1 Multiplexed Proteomics™
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Fluorescencia
Etiqueta o tinte SYPRO Ruby, Pro-Q Diamond
Cantidad 1 l por colorante
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana Proteínas (fosfoproteínas)
Línea de productos PRO-Q, SYPRO
Tipo de producto Kit de tinción para geles de fosfoproteínas