Learn More
Scientific Industries SI™ Juego básico multimuestras
Descripción
Se puede utilizar con la familia de mezcladores Vortex-Genie 2 y Vortex-Genie Pulse
- Plataforma de 152 mm
- Inserto de espuma para microtubos
- Inserto de espuma de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Familia de mezcladores Vortex-Genie 2 y Vortex-Genie Pulse |
| Incluye |
|
| Es necesaria | Accesorio de plataforma 15577315 |