Learn More
UVP Lámpara de rayos múltiples
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 115 V |
| Vataje | 8 W |
| Wavelength | 365/254 nm |
| Color | Blanco |
| Incluye | Cinco tubos |
| Modelo | MRL-58 |
| Tipo de producto | Lámpara de rayos múltiples |