Learn More
Horiba™ Kit de medición de la calidad del agua multiparamétrica
Código de producto. p-8014882
Encompass
Change view
Click to view available options
temp:
Turbidez De 0 a 1000 NTU
Turbidez De 0 a 800 NTU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp unitSize
11958128 Turbidez De 0 a 800 NTU cada uno
11998128 Turbidez De 0 a 1000 NTU cada uno
2 options
Código de producto. 11958128
Marca: Horiba™ U52G10M
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Analizador de agua multiparamétrico resistente y de diseño potente. El kit de medición de la calidad del agua multiparamétrica Horiba™ mide e indica simultáneamente los resultados de hasta los 11 parámetros.
  • La función de calibración automática proporciona una calibración sin complicaciones del pH, el oxígeno disuelto, la conductividad, la turbidez y la profundidad.
  • Revestimiento resistente a los golpes diseñada para el tratamiento en condiciones adversas en el campo y fácil de limpiar.
  • El cable se puede conectar y desconectar fácilmente gracias a la conexión rápida.
  • La función de retención automática congela los valores medios en la pantalla y ofrece más tiempo para verificar o transcribir datos.
  • Las funciones de diagnóstico informan al usuario de errores.
  • Conexión USB integral para la transferencia de datos a un PC. El cable para EE. UU. se vende por separado e incluye software.
  • Las unidades de medida seleccionables permiten al usuario informar de los datos sin necesidad de convertirlos en las unidades de medida deseadas.
  • Los múltiples sensores permiten la medición de 11 parámetros simultáneamente (pH, pH(mv), ORP, OD, COND, salinidad, TDS, gravedad específica del agua de mar, temperatura, turbidez, profundidad del agua).
  • El sensor de turbidez U-53 cumple con el método 180.1 de la EPA de EE. UU.
  • Se ha mejorado la precisión con respecto a los instrumentos convencionales.
  • El sensor de turbidez reemplazable con limpiador tiene una resolución de 0,01 de NTU.
  • Sensor de turbidez de U-54 conforme a la ISO 7027. El modelo U-54 tiene una resolución de 0,01 de NTU.
  • Se ha conseguido una mayor estabilidad del sensor de oxígeno disuelto con un nuevo diseño de electrodo 3 para una respuesta rápida y un sensor polarográfico que facilita el mantenimiento.
  • Los electrodos de pH y ORP se pueden reemplazar individualmente para reducir los costes de sustitución
Especificaciones
Exactitud Turbidez ± 5 % o ± 1 NTU, lo que sea mayor.
Salidas USB
Exactitud (conductividad) ±1% F.S.
Exactitud (DO) De 0 a 20 mg/l: ± 0,2 mg/l20 a 50 mg/l: ± 0,5 mg/l
Exactitud (pH) ±0.1pH
Exactitud (salinidad) ± 3 PPT
Exactitud (TDS) ± 5 g/l
Opción de retroiluminación Sí
Duración de la batería ∼ 70 h (sin retroiluminación)
Batería, tipo 4 alcalinas C
Tipo de pantalla LCD, 320 x 240, retroiluminada (blanco y negro)
Intervalo (conductividad) De 0 a 100 ms/cm
Intervalo (pH) De 0 a 14
Intervalo (salinidad) De 0 a 70 PPT (permillaje)
Intervalo (TDS) De 0 a 100 g/l
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +55 °C
Incluye Analizador y sonda
Memoria 10 000
Métodos Turbidez Fuente de luz LED y método de dispersión de 30°
Tipo de producto Medidor de la calidad de agua portátil multiparamétrico.
temp Turbidez De 0 a 800 NTU
Intervalo (ORP) De − 2000 mV - + 2000 mV
Resolución Turbidez De 0 a 99,9 NTU: 0,1, de 100 a 800 NTU: 1
Resolución (conductividad) De 0 a 0,999 mS/cm: 0,001, 1,00 a 9,99 mS/cm: De 0,0110 0 a 99,9 mS/cm: De 0,10 0 a 99,9 mS/m: De 0,10100 a 0,999 S/m: 0,0011 00 a 9,99 S/m: 0,01
Resolución (RDO) 0,01 mg/l
Resolución (salinidad) PPT 0.1
Resolución (TDS) 0,1 % F.S.
Modos de medición de salinidad Conversión de conductividad
Exactitud de temperatura Sensor de termómetro de platino JIS clase B (± 0,3+0,005 /t/)
Resolución de temperatura 0,01 °C
Longitud (métrico) Sonda: 340 mm, Cable: estándar de 2 m, y opciones de 10 m y 30 m
Anchura (métrico) Sonda de 96 mm
Peso (métrico) 1800 g