Learn More
Hanna Instruments™ Fotómetro multiparámetro
Código de producto. p-8007102
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Acuicultura
Análisis de aguas residuales
Educación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11518039 Acuicultura cada uno
11715284 Educación cada uno
11568039 Análisis de aguas residuales cada uno
3 options
Código de producto. 11518039
Marca: Hanna Instruments™ HI8320302
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo Fotómetro multiparámetro
Tipo de pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Acuicultura
Altura (métrico) 110 mm
Longitud (métrico) 235 mm
Fuente de luz Hasta 5 lámparas de tungsteno con diferentes filtros de interferencia de banda estrecha
Peso (métrico) 0,9 kg
Anchura (métrico) 200 mm