Learn More
Hanna Instruments™ Fotómetro multiparámetro
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Fotómetro multiparámetro |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de conexión | USB |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de aguas residuales |
| Tensión | 115/230 VCA |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Longitud (métrico) | 235 mm |
| Fuente de luz | Lámparas de tungsteno con diferentes filtros de interferencia de banda estrecha |
| Peso (métrico) | 0,9 kg |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?