Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas químicas multiparamétricas
Beschreibung
Estos kits de pruebas químicas emplean reactivos de alta calidad que se fabrican en nuestras instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la caducidad fecha en cada paquete o frasco para su trazabilidad.
- Configuración completa: Se incluyen todos los materiales necesarios, como vasos de precipitados, jeringas, una caja y frascos y paquetes de reactivos premedidos
- Lecturas de alta resolución para determinaciones rápidas y precisas
- Reactivos de repuesto disponibles: No es necesario comprar un nuevo kit cuando se agoten los reactivos
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (aplicación) | Control de la calidad del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Muestras de agua |
| Incluye | Todos los reactivos y accesorios necesarios para cada prueba, medidor de pH electrónico pHep™, maletín de transporte rígido e instrucciones |
| Nº de pruebas | 5 parámetros × 100 pruebas, 1 parámetro (hierro) × 50 pruebas |
| Cantidad | 1 kit |
| temp | Diverso |
| Suficiente para | Prueba de: alcalinidad, cloruro, dureza, hierro, pH y sulfito |
| Método de prueba | Titulación, colorimetría y medición directa |
| Tipo | Kit de pruebas químicas |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- water test kit
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.,Provoca daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.,Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.,Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.,Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.,Provoca irritación ocular grave.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.,Tóxico en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.,Provoca lesiones oculares graves.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.,Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.,Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.,Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.,Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P391-Recoger el vertido.,Recoger el vertido.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.,Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.,EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.,EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.,EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.,Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.,En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.,Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.,Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.,Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.,EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.,Almacenar en un recipiente cerrado.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, phenolphtalein, potassium disulphate, sulfanilic acid, cadmium, 2,5-dihydroxybenzoic acid,
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?