Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas químicas multiparamétricas
Descripción
Estos kits de pruebas químicas emplean reactivos de alta calidad que se fabrican en nuestras instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la caducidad fecha en cada paquete o frasco para su trazabilidad.
- Configuración completa: Se incluyen todos los materiales necesarios, como vasos de precipitados, jeringas, una caja y frascos y paquetes de reactivos premedidos
- Lecturas de alta resolución para determinaciones rápidas y precisas
- Reactivos de repuesto disponibles: No es necesario comprar un nuevo kit cuando se agoten los reactivos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Control de la calidad del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Muestras de agua |
| Incluye | Todos los reactivos y accesorios necesarios para cada prueba, medidor de pH electrónico pHep™, maletín de transporte rígido e instrucciones |
| Nº de pruebas | 5 parámetros × 100 pruebas, 1 parámetro (hierro) × 50 pruebas |
| Cantidad | 1 kit |
| temp | Diverso |
| Suficiente para | Prueba de: alcalinidad, cloruro, dureza, hierro, pH y sulfito |
| Método de prueba | Titulación, colorimetría y medición directa |
| Tipo | Kit de pruebas químicas |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- water test kit
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.,Provoca daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.,Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.,Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.,Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.,Provoca irritación ocular grave.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.,Tóxico en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.,Provoca lesiones oculares graves.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.,Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.,Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.,Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.,Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P391-Recoger el vertido.,Recoger el vertido.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.,Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.,EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.,EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.,EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.,Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.,En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.,Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.,Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.,Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.,EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.,Almacenar en un recipiente cerrado.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, phenolphtalein, potassium disulphate, sulfanilic acid, cadmium, 2,5-dihydroxybenzoic acid,