Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas químicas multiparamétricas
Código de producto. 11662370
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Control de la calidad del agua
Control de refrigeración y calderas
Control marino/acuicultura
Monitorización ambiental
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11662370 Control marino/acuicultura 1 PCS
11672360 Control de la calidad del agua cada uno
11632370 Control de refrigeración y calderas 1 PCS
11632360 Monitorización ambiental 1 PCS
4 options
Código de producto. 11662370
Marca: Hanna Instruments™ HI3823
Incluye todos los reactivos y equipos necesarios para realizar pruebas manuales de agua. El kit de pruebas químicas multiparamétricas de Hanna Instruments™ incluye reactivos de valoración premedidos para la determinación de múltiples parámetros habitualmente medidos para el control de instalaciones y ambiental.
Estos kits de pruebas químicas emplean reactivos de alta calidad que se fabrican en nuestras instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la caducidad fecha en cada paquete o frasco para su trazabilidad.
  • Configuración completa: Se incluyen todos los materiales necesarios, como vasos de precipitados, jeringas, una caja y frascos y paquetes de reactivos premedidos
  • Lecturas de alta resolución para determinaciones rápidas y precisas
  • Reactivos de repuesto disponibles: No es necesario comprar un nuevo kit cuando se agoten los reactivos
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Control marino/acuicultura
Para utilizar con (equipo) Muestras de agua
Incluye Todos los reactivos y accesorios necesarios para cada prueba, medidor de pH electrónico pHep™, maletín de transporte rígido e instrucciones
Nº de pruebas 6 parámetros × 100 pruebas cada uno
Cantidad 1 kit
temp Diverso
Suficiente para Prueba de: alcalinidad, dióxido de carbono, dureza, oxígeno disuelto, pH y salinidad
Método de prueba Titulación, colorimetría y medición directa
Tipo Kit de pruebas químicas
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MARINE SCIENCE TEST KIT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide, Potassium iodide, Sodium azide, Propionicacid, Ethanol, Hydrochloric acid, Mercur