Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas químicas multiparamétricas
Descripción
Estos kits de pruebas químicas emplean reactivos de alta calidad que se fabrican en nuestras instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la caducidad fecha en cada paquete o frasco para su trazabilidad.
- Configuración completa: Se incluyen todos los materiales necesarios, como vasos de precipitados, jeringas, una caja y frascos y paquetes de reactivos premedidos
- Lecturas de alta resolución para determinaciones rápidas y precisas
- Reactivos de repuesto disponibles: No es necesario comprar un nuevo kit cuando se agoten los reactivos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Monitorización ambiental |
| Para utilizar con (equipo) | Muestras de agua |
| Incluye | Todos los reactivos y accesorios necesarios para cada prueba, medidor de pH electrónico pHep™, maletín de transporte rígido e instrucciones |
| Nº de pruebas | 6 parámetros × 100 pruebas cada uno |
| Cantidad | 1 kit |
| temp | Diverso |
| Suficiente para | Análisis de: pH, acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, dureza, oxígeno disuelto |
| Método de prueba | Titulación, colorimetría y medición directa |
| Tipo | Kit de pruebas de control ambiental |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1 SET ECOLOGY TEST KIT HI4814
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P391-Recoger el vertido.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide, Potassium iodide, Sodium azide, Propionicacid, Hydrochloric acid, Manganese(II) s