Learn More
Heidolph™ Bloque de Heat-On para matraces de varios cuellos
Código de producto. 12377353 Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz de varios cuellos de 100 ml
Matraz de varios cuellos de 250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12377353
Marca: Heidolph™ 5058006701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este bloque Heat-On es adecuado para matraces de varios cuellos, ya que los recesos laterales se han diseñado para este fin.
  • Para medir con precisión con un sensor de temperatura, se proporciona un pequeño orificio en un lado del bloque calefactor
  • Para un transporte cómodo y seguro de los bloques Heat-On, especialmente en condiciones de el calor, las asas de elevación de seguridad opcionales están disponibles por separado
  • Para una reacción eficaz sin pérdida de medios, se recomienda utilizar volúmenes de disolvente de hasta 125 ml para el bloque Heat-On de 250 ml y 50 ml para el bloque Heat-On de 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Matraz de varios cuellos de 250 ml
Para utilizar con (aplicación) Artículos de vidrio para calentar
Temperatura (métrico) de 260 °C