Learn More
Agilent BioTek MultiFlo FX Microplate Dispenser Modules
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispensador de doble jeringa (automático)
Dispensador de doble jeringa (no automático)
Módulo de dispensador de bomba peristáltica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Dispensador automático de reactivos para microplacas de 6 a 1536 pocillos
- Parallel Dispense tecnología que permite dispensar hasta cuatro reactivos independientes en paralelo sin potencial contaminación cruzada
- Tecnología RAD para dispensar a pocillos individuales
- Los tubos de dispensación y/o lavado en ángulo compatibles con las células no alteran las capas de células
Aplicaciones:
- Para flujos de trabajo de automatización integrados y de sobremesa
- Dispensación de reactivos a granel
- Siembra celular
- Lavado de células/intercambio de medios
- Lavado de microesferas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de doble jeringa (no automático) |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador de microplacas MultiFlo™ |
| Cantidad | 1/caja |