Learn More
Agilent BioTek Dispensador multimodo MultiFlo FX
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17207829 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
MFXP1
MFXP2
MFXP2R
Incluye:
1 brazo de módulo, 1 bomba de dispensación peristáltica y 1 cartucho de bomba peristáltica con puntas de plástico
2 brazos de módulo, 1 bomba de dispensación peristáltica y 1 casete de bomba peristáltica con puntas de plástico
Dispensador monocanal RAD, 2 brazos de módulo, 2 bombas de dispensación peristálticas, 1 colector y tubería RAD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17207829
Marca: Agilent BioTek MFXP1SN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MultiFlo FX es un dispensador de reactivos multimodo modular para microplacas de 6 a 1536 pocillos.
MultiFlo FX es un dispensador de reactivos multimodo modular para microplacas de 6 a 1536 pocillos.El sistema incorpora varias tecnologías únicas en su diseño modular, como Parallel Dispense, dispensador de acceso aleatorio (RAD) y módulos de intercambio de medios automatizado (AMX) patentados
Las tecnologías del dispensador de microplacas MultiFlo FX permiten muchas aplicaciones de manipulación de líquidos desde cultivos celulares 2D y 3D hasta ensayos de normalización de concentraciones, ELISA, ensayos basados en gránulos y mucho más.Un MultiFlo FX completamente configurado sustituye hasta cinco manipuladores de líquidos, ahorrando espacio, tiempo y presupuestos de instrumentación.MultiFlo FX ofrece una automatización completa del flujo de trabajo en aplicaciones bioquímicas y de adquisición de imágenes celulares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±5 % a 1 μl, ±2,0 % a 5 μl, ±2,0% a 10 μl
Tipo de producto Dispensador de microplacas
Certificaciones/conformidad Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Volumen (métrico) De 500 nl a 3000 μl/pocillo, incrementos de 1 μl
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de detección primaria/secundaria, almacenamiento de compuestos, investigación genómica y proteómica, ELISA, lavado celular, fijación, tinción, normalización de volumen o concentración
Para utilizar con (equipo) Compatible con BioStack y automatización de terceros; compatible con incubadora automatizada BioSpa 8
Incluye 1 brazo de módulo, 1 bomba de dispensación peristáltica y 1 cartucho de bomba peristáltica con puntas de plástico
Interfaz Pantalla táctil a color; cree, edite o ejecute varios protocolos integrados
Modelo MFXP1
Tipos de placas Dispensación (bomba peristáltica y jeringa): Placas de PCR, profundas y estándar de 96, 384 y 1536 pocillos; 6-. Placas de 12, 24 y 48 pocillos (se puede configurar la punta de dispensación); lavado: 96 pocillos Placas estándar de 384 pocillos; placas de 6, 12, 24 y 48 pocillos (con configuración de colector compatible)
Precisión CV<5 % a 1 μl, CV<2,5 % a 5 μl, CV<2,0 % a 10 μl
Software Software LHC2; LHC2 Secure para el cumplimiento de 21 CFR Parte 11 (opción); controlador compatible con SiLA (opcional)
Velocidad 96 pocillos, casete de 5 μl, 10 μl/pocillo: 3 s, 96 pocillos, casete de 5 μl, 20 μl/ pocillo: 3,5 s, 384 pocillos, casete de 5 μl, 5 μl/ pocillo: 6,5 s, 384 pocillos, casete de 10 μl, 10 μl/ pocillo: 8 s, 384 pocillos, casete de 1 μl, 1 μl/ pocillo: 6 s, 1536 pocillos, casete de 1 μl, 1 μl/ pocillo: De 21 s
Anchura (imperial) 17,2 in
Anchura (métrico) 43,5 cm
Altura (imperial) 8 in
Altura (métrico) 20,3 cm
Fondo (imperial) 11,8 in
Fondo (métrico) 29,2 cm
Peso (imperial) 14,3 lb
Peso (métrico) 6,5 kg
Requisitos eléctricos 90 W máx.
Tensión 100/240 V