Descripción
- Por razones de seguridad, la carcasa protectora MultiDrive TC1 es obligatoria para el funcionamiento de los tubos MT150 y BT250 (MultiDrive no se pondrá en marcha si TC1 no está conectado)
- Resistente a disolventes
- Apto para lavavajillas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carcasa protectora para MultiDrive MT150 y BT250 |
| Para utilizar con (equipo) | Control IKA™ MultiDrive en combinación con tubo de molienda MT150 o tubo de mezcla BT250 |
| Peso (métrico) | 0,365 kg |