Learn More
Beskrivelse
- El sensor de temperatura integrado permite la monitorización continua y un ajuste personalizado del límite de temperatura. Esto es especialmente significativo para materiales sensibles a la temperatura.
- Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas. La cuchilla es fácil de desmontar para una limpieza intensiva.
- El contenido de la entrega incluye una cuchilla mezcladora estándar de acero inoxidable.
Tekniske data
Tekniske data
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 x 180 x 280 mm |
| Dureza | 5 Mohs |
| Incluye | Sensor de temperatura |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño de partículas | Máx: 20 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?