Learn More
IKA™ MultiDrive Control
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7163703 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Clavija EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16278621
Marca: IKA™ 0025002643
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Regardless of whether samples are hard, soft or fibrous – the IKA MultiDrive crusher can perform a wide range of crushing tasks involving coarse and fine crushing, thanks to the variety of vessels available.
El MultriDrive Control mezcla, muele y está equipado con un recipiente de dispersión y un tubo desechable. Hay una interfaz USB disponible para facilitar la activación y la documentación, respectivamente.
  • Alto rendimiento
    El excelente rendimiento de molienda está garantizado gracias a una combinación de velocidades de rotación variables, que van desde 3000 rpm a 20.000 rpm, y 1000 W de salida.
  • Funcionamiento en intervalos
    la opción de programación en intervalos es fácil de activar, basta con pulsar un botón. El funcionamiento en intervalos supone una ventaja durante el triturado de muestras duras o para una mezcla más intensa.
  • Refrigeración integrada
    La taza de molienda incluye un sistema de refrigeración integrado, lo que permite la disipación indirecta del calor. Por lo tanto, el refrigerante y la muestra permanecen separados.
  • Pantalla TFT
    La clara pantalla TFT garantiza un funcionamiento sencillo.
  • Medición de temperatura
    el control MultiDrive mide la temperatura y reconoce los recipientes con el RFID. Se puede establecer un límite de temperatura para los materiales sensibles a la temperatura o para las reacciones planificadas específicas para evitar el sobrecalentamiento.
  • Función de pesaje
    la función de pesaje también está integrada en el flujo de trabajo fácil de usar del IKA MultiDrive Control. El pesaje se realiza antes del triturado con la misma taza de mezclado, de modo que no hace falta transferir el contenido.
  • La variedad de recipientes (accesorios) le proporcionan a
    MultiDrive el recipiente adecuado para cada proceso de molienda. Los recipientes no están incluidos en el contenido de la entrega.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Descripción IKA MultiDrive Control
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 450 x 250 mm
Tipo de pantalla Pantalla TFT
Dureza 5 Mohs
Hertz 50/60 Hz
Clasificación IP IP31
Material Acero inoxidable
Material (secundario) Politetrafluoroetileno (PTFE)
Modelo Digital
Tipo de tapón Clavija EU
Velocidad De 3000 a 20 000 rpm
Tensión 220/240 V, 100/120 V
Vatios 1000 W
Peso (métrico) 8,5 kg