Descripción
El MultriDrive Control mezcla, muele y está equipado con un recipiente de dispersión y un tubo desechable. Hay una interfaz USB disponible para facilitar la activación y la documentación, respectivamente.
- Alto rendimiento
El excelente rendimiento de molienda está garantizado gracias a una combinación de velocidades de rotación variables, que van desde 3000 rpm a 20.000 rpm, y 1000 W de salida. - Funcionamiento en intervalos
la opción de programación en intervalos es fácil de activar, basta con pulsar un botón. El funcionamiento en intervalos supone una ventaja durante el triturado de muestras duras o para una mezcla más intensa. - Refrigeración integrada
La taza de molienda incluye un sistema de refrigeración integrado, lo que permite la disipación indirecta del calor. Por lo tanto, el refrigerante y la muestra permanecen separados. - Pantalla TFT
La clara pantalla TFT garantiza un funcionamiento sencillo. - Medición de temperatura
el control MultiDrive mide la temperatura y reconoce los recipientes con el RFID. Se puede establecer un límite de temperatura para los materiales sensibles a la temperatura o para las reacciones planificadas específicas para evitar el sobrecalentamiento. - Función de pesaje
la función de pesaje también está integrada en el flujo de trabajo fácil de usar del IKA MultiDrive Control. El pesaje se realiza antes del triturado con la misma taza de mezclado, de modo que no hace falta transferir el contenido. - La variedad de recipientes (accesorios) le proporcionan a
MultiDrive el recipiente adecuado para cada proceso de molienda. Los recipientes no están incluidos en el contenido de la entrega.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Descripción | IKA MultiDrive Control |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 450 x 250 mm |
| Tipo de pantalla | Pantalla TFT |
| Dureza | 5 Mohs |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Clasificación IP | IP31 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material (secundario) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Modelo | Digital |
| Mostrar más |