Descripción
- El sensor de temperatura integrado permite la monitorización continua y un ajuste personalizado del límite de temperatura. Esto es especialmente significativo para materiales sensibles a la temperatura.
- Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas. La cuchilla es fácil de desmontar para una limpieza intensiva.
- El contenido de la entrega incluye una cuchilla mezcladora estándar de acero inoxidable.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 x 180 x 280 mm |
| Dureza | 5 Mohs |
| Incluye | Sensor de temperatura |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | BL 2000 T |
| Tamaño de partículas | Máx: 7 mm |