Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechable MultiDispo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15561731 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
200 mL
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad unitSize
15561731 200 mL 1000 mm No estéril paquete de 20
15541731 100 ml 500 mm No estéril paquete de 20
15551731 100 ml 500 mm Estéril paquete de 20
15571731 200 mL 1000 mm Estéril paquete de 20
4 options
Código de producto. 15561731
Marca: Buerkle™ 53934450
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tomamuestras de múltiples capas de materiales de muestra. El Tomamuestras Desechable MultiDispo Buerkle ™ es adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño. Hay disponibles variedades estériles y no estériles.
  • Toma muestras de varias capas del material de la muestra
  • Adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño
  • Las muestras representativas de todas las capas pueden vaciarse directamente a través de la abertura manillar en un recipiente de muestra
  • La abertura del mango para vaciado es de 14 mm de diámetro
  • Sala limpia fabricada
  • Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material HDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 6,76 oz
Capacidad (métrico) 200 mL
Desechables Sí
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 1000 mm