Learn More
Ratiolab™ Sistema de almacenamiento Multibox™ultra
Descripción
- Alberga las puntas en matrices de plástico
- Recogida de puntas cómoda y segura, incluso con pipetas de 8 y 12 canales
- Para la extracción de la punta, la cubierta abisagrada a prueba de polvo puede abrirse total o parcialmente utilizando el mecanismo deslizante
- Para puntas de pipeta de hasta 1000 μl
- Se venden individualmente
- Suministradas en un paquete de 75
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y esterilización |
| Para utilizar con (equipo) | Puntas de pipeta de hasta 1000 μl |
| Cantidad | 1/paquete |
| matriz, red, conjunto | 6 x 10 |