Learn More
Fisherbrand™ Gradilla multitubos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9367006 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul/natural
Morado/Natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17181902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Multi Tube Rack is the most flexible tube rack designed for use with a multitude of tube diameters and heights. It holds virtually any brand tube 10 to 30 mm of varying heights.
  • Los insertos intercambiables en la gradilla para tubos admiten varios tamaños de tubo con seguridad para asistir a los técnicos en los constantes cambios entre recipientes de muestras
  • Los insertos de la gradilla para tubos giran y pivotan a una posición angular para facilitar el pipeteo y permitir una mayor visibilidad
  • Diseño único de pocillos en forma de gota que permite una mejor retención de los tubos
  • Rejilla alfanumérica para una rápida identificación y recuperación de muestras
  • Asas ergonómicas para facilitar el transporte de la gradilla
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de tubos
matriz, red, conjunto 1 x 6, 2 x 10
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul/natural
Admite Tubes (5 to 50 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 6 y 20
Forma Rectángulo
Estantes None
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30,9 x 10,7 x 7,7 cm
Longitud (métrico) 30.9 cm
Longitud (imperial) 12,2 in
Anchura (métrico) 10.7 cm
Anchura (imperial) 4,2 in
Altura (métrico) 7.7 cm
Altura (imperial) 3 in.
Diámetro interior (métrico) 13 mm, 17 mm y 30 mm