Learn More
Grant Instruments™ Vórtice digital de varios tubos
Código de producto. 17785019
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de EE. UU., UE, Reino Unido y AUS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
17785019 Enchufe de EE. UU., UE, Reino Unido y AUS cada uno
1 options
Código de producto. 17785019 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor MSV3500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MSV-3500 de Grant Instruments es un mezclador de agitador vorticial versátil de varias velocidades diseñado para la mezcla suave o intensiva de reactivos en tubos de plástico de diferentes tamaños y tipos (0,2 a 50 ml).
  • Control de velocidad preciso: De 300 rpm a 3500 rpm
  • Órbita de 4 mm
  • Se muestran los valores de tiempo y velocidad establecidos y reales
  • Tiempo de aceleración a velocidad máxima: 15 s
  • Velocidad y tiempo bajo control por microprocesador
  • La pantalla LCD indica dos líneas de valores: los valores ajustados y reales de velocidad y tiempo
MSV-3500 dispone de cuatro plataformas intercambiables (las plataformas se venden por separado o están disponibles como parte de un kit (MSV-3500 4P):
  • SV-4/30 para tubos de 4 x 50 ml (30 mm)
  • SV-10/10 para 10 tubos de 10 ml (12 mm)
  • SV-16/8 con tomas 16/8/8 para microtubos de 1,5/0,5/0,2 ml
  • SV-8/15 para tubos de 8 x 15 ml (16 mm)
Aplicaciones:
  • Diseñado para su funcionamiento en laboratorios de ciencias de la vida que trabajan en los campos de bioquímica, celda y biología molecular.
  • Agitación intensiva de células bacterianas y de levadura, extracción de metabolitos y enzimas de células y cultivos celulares, y diversas operaciones de ADN, como desproteinización de complejos de ADN/proteína y purificación de fragmentos de ADN/ARN de bajo peso molecular en diagnósticos de PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 4 mm
Capacidad portante (métrico) 0,2 kg
Intervalo de velocidad De 300 rpm a 3500 rpm
Tensión 12 V
Vataje 12 W
Amperaje 1 A
Tamaño del tubo 1,5, 0,5, 0,2, 10, 15, 50 ml
Capacidad de tubos Hasta 50 ml
Tipo de producto Vórtice digital de varios tubos
Tipo de tapón Enchufe de EE. UU., UE, Reino Unido y AUS
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 32 x 23 x 24 cm
Peso con embalaje (métrico) 3 kg
Peso (métrico) 2,6 kg
Color Blanco
Modelo MSV-3500
Pantalla LCD, 2 x 16 signos
Incluye Plataformas no incluidas
Intervalo del temporizador De 0 a 60 min, sin parar
Garantía y oferta de servicio 2 años