Learn More
Buerkle™ Muestreador múltiple de acero inoxidable
Click to view available options
Longitud (métrico):
550 mm
850 mm
1500 mm
Incluye:
3 cámaras
3 cámaras de recogida
5 cámaras
5 cámaras de recogida
Material:
Acero inoxidable (V4A)
Acero inoxidable (V4A), PTFE
Tamaño:
Profundidad de inserción de 1355 mm
Profundidad de inserción de 430 mm
Profundidad de inserción de 710 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
- Las muestras de todas las capas se pueden recoger de todas las capas del contenedor
- Se pueden recoger varios productos a granel con las lanzas, desde el polvo más fino hasta los granos grandes, como el maíz o las nueces
- El muestreo seguro y fiable se facilita aún más con accesorios especiales útiles como fundas de sellado, papel Quali, cepillos de limpieza, dispositivos de vaciado y juntas de control Close-It
- aluminio, AISI 316L (1,4404) o AISI 316L/PTFE
- Versión hecha de AISI 316L (1.4404)/PTFE con bajo peso debido a las cámaras de muestras de PTFE.
- Con sistema de codificación por colores
- 25 mm Ø
- El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
- Fácil limpieza, punta extraíble
- Codificación por colores (tomamuestras Multi y uno)
- Materiales ultrapuros
- Excelente procesamiento, modelo robusto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras múltiple |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | 5 cámaras |
| Tipo de mango | Forma de T |
| Capacidad (métrico) | 17 mL |
| Tamaño | Profundidad de inserción de 1355 mm |
| Certificaciones/conformidad | DIN |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el muestreo de varios puntos a partir de varias profundidades de muestreo predeterminadas, productos alimenticios |
| Longitud (métrico) | 1500 mm |