Learn More
Shamrock™ Etiquetas de color blanco permanentes multiuso
Click to view available options
Color:
Plata
Salmón
Dimensions (LxW):
38 x 50 mm
38 x 57 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Resistentes al agua, aceite y ácido
- Intervalo de temperatura de − 20° a + 121 °C
- Se pueden utilizar en autoclaves, congeladores, refrigeradores y estufas
- 1000 etiquetas por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Salmón |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado, etiquetado |
| Cantidad | 1000/paquete |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -20°C a +121°C |
| Dimensions (LxW) | 38 x 50 mm |