Learn More
Shamrock™ Etiquetas de color blanco permanentes multiuso
Código de producto. 11842641
Click to view available options
Color:
Plata
Salmón
Dimensions (LxW):
38 x 50 mm
38 x 57 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 11842641
Marca: Shamrock™ SSP71
Estas etiquetas de color blanco permanentes ofrecen una capacidad de marcado universal con bolígrafos, lápices y rotuladores para facilitar la identificación.
  • Resistentes al agua, aceite y ácido
  • Intervalo de temperatura de − 20° a + 121 °C
  • Se pueden utilizar en autoclaves, congeladores, refrigeradores y estufas
  • 1000 etiquetas por paquete
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Salmón
Para utilizar con (aplicación) Marcado, etiquetado
Cantidad 1000/paquete
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +121°C
Dimensions (LxW) 38 x 50 mm