Learn More
OHAUS™ Abrazaderas multiusos
Código de producto. 15782249 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Jaw Type:
Ajuste doble de 2 dientes
Ajuste doble de 3 dientes
Ajuste simple de 2 dientes
Ajuste simple de 3 dientes
Longitud (métrico):
160,00 mm
168,00 mm
172,00 mm
216,00 mm
218,00 mm
229,00 mm
248,00 mm
273,00 mm
Material:
Acero inoxidable
Mango niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Jaw Type Longitud (métrico) Material unitSize
15782249 Pequeño Ajuste doble de 3 dientes 168,00 mm Mango niquelado cada uno
15792249 Pequeño Ajuste simple de 3 dientes 160,00 mm Mango niquelado cada uno
15782399 Pequeño Ajuste doble de 3 dientes 172,00 mm Acero inoxidable cada uno
15772269 Grande Ajuste doble de 2 dientes 248,00 mm Acero inoxidable cada uno
15772249 Medio Ajuste simple de 3 dientes 218,00 mm Mango niquelado cada uno
15752249 Medio Ajuste doble de 3 dientes 229,00 mm Mango niquelado cada uno
15742269 Medio Ajuste doble de 2 dientes 229,00 mm Acero inoxidable cada uno
15742249 Grande Ajuste simple de 3 dientes 248,00 mm Mango niquelado cada uno
15732259 Medio Ajuste doble de 2 dientes 229,00 mm Mango niquelado cada uno
15722259 Medio Ajuste simple de 2 dientes 216,00 mm Mango niquelado cada uno
15722249 Grande Ajuste doble de 3 dientes 273,00 mm Mango niquelado cada uno
15712259 Grande Ajuste doble de 2 dientes 248,00 mm Mango niquelado cada uno
15702259 Grande Ajuste simple de 2 dientes 229,00 mm Mango niquelado cada uno
15762399 Grande Ajuste doble de 3 dientes 273,00 mm Acero inoxidable cada uno
15772399 Medio Ajuste doble de 3 dientes 229,00 mm Acero inoxidable cada uno
15 options
Código de producto. 15782249
Marca: OHAUS™ 30392204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las abrazaderas multiusos OHAUS™ están diseñadas para sujetar y colocar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio de laboratorio.
  • Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
  • Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
  • Disponible con un ajuste simple o doble en cinc chapado en níquel o acero inoxidable
  • Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a los 100 °C (incluidas con todas las abrazaderas de 2 y 3 dientes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Abrazadera multiusos
Material Mango niquelado
Incluye Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio
Descripción Abrazadera, multiusos, CLM-MULTI3DZS
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (imperial) 6,61 in
Longitud (imperial) del brazo 4,000 in
Longitud (métrico) 168,00 mm
Longitud (métrico) del brazo 102 mm
Tamaño Pequeño
Tamaño (métrico) del asa 0 a 46 mm
Jaw Type Ajuste doble de 3 dientes