Learn More
OHAUS™ Abrazaderas multiusos
Código de producto. 15772249 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Jaw Type:
Ajuste doble de 2 dientes
Ajuste doble de 3 dientes
Ajuste simple de 2 dientes
Ajuste simple de 3 dientes
Longitud (métrico):
160,00 mm
168,00 mm
172,00 mm
216,00 mm
218,00 mm
229,00 mm
248,00 mm
273,00 mm
Material:
Acero inoxidable
Mango niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Jaw Type Longitud (métrico) Material unitSize
15772249 Medio Ajuste simple de 3 dientes 218,00 mm Mango niquelado cada uno
15792249 Pequeño Ajuste simple de 3 dientes 160,00 mm Mango niquelado cada uno
15782249 Pequeño Ajuste doble de 3 dientes 168,00 mm Mango niquelado cada uno
15782399 Pequeño Ajuste doble de 3 dientes 172,00 mm Acero inoxidable cada uno
15772269 Grande Ajuste doble de 2 dientes 248,00 mm Acero inoxidable cada uno
15752249 Medio Ajuste doble de 3 dientes 229,00 mm Mango niquelado cada uno
15742269 Medio Ajuste doble de 2 dientes 229,00 mm Acero inoxidable cada uno
15742249 Grande Ajuste simple de 3 dientes 248,00 mm Mango niquelado cada uno
15732259 Medio Ajuste doble de 2 dientes 229,00 mm Mango niquelado cada uno
15722259 Medio Ajuste simple de 2 dientes 216,00 mm Mango niquelado cada uno
15722249 Grande Ajuste doble de 3 dientes 273,00 mm Mango niquelado cada uno
15712259 Grande Ajuste doble de 2 dientes 248,00 mm Mango niquelado cada uno
15702259 Grande Ajuste simple de 2 dientes 229,00 mm Mango niquelado cada uno
15762399 Grande Ajuste doble de 3 dientes 273,00 mm Acero inoxidable cada uno
15772399 Medio Ajuste doble de 3 dientes 229,00 mm Acero inoxidable cada uno
15 options
Código de producto. 15772249
Marca: OHAUS™ 30392203
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las abrazaderas multiusos OHAUS™ están diseñadas para sujetar y colocar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio de laboratorio.
  • Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
  • Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
  • Disponible con un ajuste simple o doble en cinc chapado en níquel o acero inoxidable
  • Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a los 100 °C (incluidas con todas las abrazaderas de 2 y 3 dientes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Abrazadera multiusos
Material Mango niquelado
Incluye Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio
Descripción Abrazadera, multiusos, CLM-MULTI3SZM
Diámetro (métrico) 11 mm
Longitud (imperial) 8,58 in
Longitud (imperial) del brazo 5,000 in
Longitud (métrico) 218,00 mm
Longitud (métrico) del brazo 127 mm
Tamaño Medio
Tamaño (métrico) del asa 0 a 71 mm
Jaw Type Ajuste simple de 3 dientes