Learn More
OHAUS™ Abrazaderas multiusos
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Jaw Type:
Ajuste doble de 2 dientes
Ajuste doble de 3 dientes
Ajuste simple de 2 dientes
Ajuste simple de 3 dientes
Longitud (métrico):
160,00 mm
168,00 mm
172,00 mm
216,00 mm
218,00 mm
229,00 mm
248,00 mm
273,00 mm
Material:
Acero inoxidable
Mango niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
- Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
- Disponible con un ajuste simple o doble en cinc chapado en níquel o acero inoxidable
- Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a los 100 °C (incluidas con todas las abrazaderas de 2 y 3 dientes)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera multiusos |
| Material | Mango niquelado |
| Incluye | Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio |
| Descripción | Abrazadera, multiusos, CLM-MULTI2DZM |
| Diámetro (métrico) | 11 mm |
| Longitud (imperial) | 9,02 in |
| Longitud (imperial) del brazo | 5,000 in |
| Longitud (métrico) | 229,00 mm |
| Longitud (métrico) del brazo | 127 mm |
| Tamaño | Medio |
| Mostrar más |