Learn More
Shamrock™ Etiquetas blancas multiusos Tyvek
Código de producto. p-8006494
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
20 x 22 mm
20 x 38 mm
38 x 76 mm
51 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño (métrico) unitSize
11822651 38 x 76 mm paquete de 1000
11832651 51 x 100 mm paquete de 1000
11892641 20 x 22 mm paquete de 1000
11802651 20 x 38 mm paquete de 1000
4 options
Código de producto. 11822651
Marca: Shamrock™ STV4
Provides extra strength, adhesion and permanent marking for your laboratory needs. Shamrock™ Multi-Purpose Blank Tyvek Labels won't discolor, crack or tear, adhere to almost any surface and are available in a range of sizes.
  • Material resistente al desgarro, adhesivo de larga duración
  • No se decoloran con el tiempo
  • Marcado permanente con bolígrafo de punta esférica, lápiz de papel y rotulador
  • Etiquetas precortadas en rollo
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanente
Color Blanco
Material Tyvek
Tipo de producto Etiqueta blanca multiusos Tyvek
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones únicas y exigentes
Tamaño (métrico) 38 x 76 mm
Dimensions (LxW) 38 x 76 mm