Learn More
Shamrock™ Etiquetas blancas multiusos Tyvek
Descripción
- Material resistente al desgarro, adhesivo de larga duración
- No se decoloran con el tiempo
- Marcado permanente con bolígrafo de punta esférica, lápiz de papel y rotulador
- Etiquetas precortadas en rollo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Permanente |
| Color | Blanco |
| Material | Tyvek |
| Tipo de producto | Etiqueta blanca multiusos Tyvek |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones únicas y exigentes |
| Tamaño (métrico) | 20 x 38 mm |
| Dimensions (LxW) | 20 x 38 mm |