Learn More
Medline Scientific™ Agitadores magnéticos de varias posiciones
Código de producto. 12977236
Click to view available options
Modelo:
MS-53M
Capacidad:
15 posiciones
Vataje:
135 W
Anchura (métrico):
378 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12977236
Marca: Medline Scientific™ AAH332615K
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acoplamiento magnético sólido para garantizar una agitación uniforme.
  • Diseño ergonómico, ligero, fácil de manejar y perfil bajo
  • Motor BLCD silencioso, duradero y sin chispas
  • Placa superior ancha
  • Dos cubiertas para placa de silicona antideslizante
  • Patas de goma no deslizante
  • Control digital de retroalimentación PID para cada punto, por separado
  • Modos de ajuste de tiempo y de funcionamiento fáciles de usar que permiten varias formas de agitación multiposición para satisfacer las demandas de los usuarios: punto único, varios puntos, fila completa, columna completa, etc.
  • VFD fácil de leer y panel de control intuitivo
  • Luces indicadoras de posición LED brillantes e intensas
  • Placa superior de acero inoxidable de grado 304 resistente a productos químicos
  • Con un diseño para proteger los componentes internos de derrames accidentales
  • Desconexión térmica integrada y protección de límites de corriente
Especificaciones
Velocidad De 30 a 2000 rpm
Capacidad 15 posiciones
Tensión 100/240 V
Vataje 135 W
Altura (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 378 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 135 W
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo MS-53M
Tipo Agitador de varias posiciones