Learn More
FTM Technologies™ Campanas extractoras para varios operarios
Descripción
- Disponible con 4 o 6 entradas de extracción
- Se suministra con tubo de PVC anillado
- Compatible con el uso de prefiltros
- Se puede utilizar como campana extractora (sin conductos) de recirculación, con filtro de carbón o de polvo, o con una salida externa (filtro de salida externo más conducto de escape)
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 350 x 200 x 430 mm |
| Caudal | De 50 a 450 m3/h |
| Hertz | 50 Hz |
| Incluye | 4 entradas de extracción |
| Tensión | 230 V |
| Peso (métrico) | 6 kg |