Learn More
Solución estándar para IC aniónico de iones múltiples en H2O, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Multi Ion anion IC standard solution in H2O |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | MFCD00144813 |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Specpure |